Learn More
pH-Einzelkalibrierlösungen in 20-ml-Beuteln
Catalog Number p-2369131
Click to view available options
pH:
10.00
Kostengünstige Beutel sind präzise und praktisch.
Die pH-Singles eignen sich ideal für Feldkalibratoren—Wählen Sie einfach die benötigten Beutel aus und bringen Sie sie zur Kalibrierung und Verifizierung vor Ort zu Ihrer Prüfstelle. Keine Flaschen zu transportieren oder reinigen. Die Beutel sind für maximale Frische und Zuverlässigkeit luftdicht. Pakete werden mit Temperatur- und pH-Referenztabellen gekennzeichnet. Erhältlich in Packungen mit 20 20-ml-Beuteln.
Zertifizierungen
NIST-rückführbar, Alle Lösungen sind gemäß NIST™-Standards rückführbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 10.00
Menge 20 mL Pouches