Learn More
Lovibond™ 721230 PH- and Temperature electrode with cabel
Artikelnummer. 10726893
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0.00 bis 14.00
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10726893 0.00 bis 14.00 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10726893 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 721230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht den automatischen Temperaturausgleich während pH- und Redox-Messungen. Die Lovibond™ pH- und Temperaturelektrode ist ein kombinierter kunststoff-/gelgefüllter Typ 230 Sensor zur Verwendung mit dem Lovibond™ SensoDirect pH200 Messgerät für pH-Wert, Redox und Temperatur.
Ermöglicht den automatischen Temperaturausgleich während pH- und Redox-Messungen. Die Lovibond™ pH- und Temperaturelektrode ist ein kombinierter kunststoff-/gelgefüllter Typ 230 Sensor zur Verwendung mit dem Lovibond™ SensoDirect pH200 Messgerät für pH-Wert, Redox und Temperatur.
  • Zur Verwendung mit SensoDirect pH200/Redox/Temperaturmessgerät
  • Automatische Erkennung für automatischen Temperaturausgleich
  • Temperatursensor: NTC 30 kOhm
  • DIN-19262-Stecker
  • Kunststoff, Gel-Füllung
  • Set von 1
Bestellinformation
ForUseWithApplication
Spezifikation
Genauigkeit (pH) ±0.01 pH
Genauigkeit (Temperatur) ±0.2 °C (bei0 - 50 °C); ansonsten ±0.4 °C
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Typ Digitale pH- und Temperaturelektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH- oder Temperaturüberwachung
Material Kunststoff mit Gelelektrolyt
Modell Typ 230
pH-Bereich 0.00 bis 14.00
Auflösung (pH) pH 0.01
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Temperaturkompensation Automatisch
Temperaturbereich (metrisch) – 10.0C bis +110.0 °C
Zertifizierung/Konformität DIN 19262