Learn More
Testo™ testo 205 - Starter-Set, inkl. Koffer und Puffer
Beschreibung
- Ideal zur Messung des pH-Werts und der Temperatur in halbfesten Medien wie beispielsweise Fleisch
- Die Einstech-Kombinationsspitze mit Temperaturfühler ermöglicht eine automatische Temperaturkompensation
- Wartungsfreie pH-Messung durch Gel-Elektrolyt
- Unverzichtbares Zubehör wie Kalibrierdosierflaschen sind mit diesem Set immer zur Hand
- Auslaufsicher und unempfindlich gegen Schmutz
- Mit automatischer Erkennung des Endwerts
- Lieferung komplett mit Schutzkappe mit Gel für die Aufbewahrung, 250 ml-Kalibrierdosierflaschen, Gürtel-/Wandhalterung und Aluminiumgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Lagerkappe mit Gel, 250 ml-Kalibrierdosierflaschen, pH 4 und 7, Band-/Wandhalterung, Aluminiumgehäuse |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,4 °C |
| Genauigkeit (pH) | ±0,02 |
| Bereich (pH) | 0 bis 14 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 60 °C (kurzzeitig bis 80 °C max. 5 min.) |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Displaytyp | LCD |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 12830 |
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 38 x 167 mm |
| Mehr anzeigen |