Learn More
WTW™ KT 6.4 - 8.8 pH pH 01744 .
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6439 |
| pH-Bereich | <1 bei 20 °C |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grundwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Schwimmbäder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Parameterspezifikationen | Nitrat |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 25 °C |
| Testmethode | Chromotrop-Säure |
| Typ | Nitrat (NO3)-Küvettentestkit |