Learn More
PHA 767491 Dihydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30422199
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422199 25 mg 25 Milligramm
30418542 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29445025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5,6,7-Tetrahydro-2-(4-pyridinyl)-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one Dihydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,5,6,7-Tetrahydro-2-(4-pyridinyl)-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H11 N3 O . 2 Cl H
Synonym PHA 767491 Dihydrochloride Salt, PF-02334471
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N3O.2ClH/c16-12-9-7-11(8-1-4-13-5-2-8)15-10(9)3-6-14-12;;/h1-2,4-5,7,15H,3,6H2,(H,14,16);2*1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cl.O=C1NCCc2[nH]c(cc12)c3ccncc3
IUPAC-Name 2-(4-Pyridyl)-1,5,6,7-tetrahydropyrrolo[3,2-c]pyridin-4-on;hydrochlorid
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 286.16
Menge 25 mg
Formelmasse 285.0436