Learn More
Pharma Metals Kalibrierstandard 2: Ca, Na @ 10.000; K, Mg @ 1000 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Pharma Metals Kalibrierstandard 2: Ca, Na @ 10.000; K, Mg @ 1000 μg/ml in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| CAS | 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Calcium 10000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |