Learn More
Masterflex™ Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Biokompatible Schläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
Marke: Masterflex™ R6512-46BPT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
USP Class VI and FDA criteria | |
9.6 mm | |
16 mm | |
Cell harvest and media process systems, Vaccine manufacturing, Bioreactor process lines, Production filtration and fermentation, Sterile filling , Shear-sensitive fluid transfer | |
1/Packung | |
Cremefarben |
Ja | |
PharMed BPT | |
7.5 m | |
-51°C | |
Ja |