Learn More
Masterflex™ ohne Angabe
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ PharMed BPT-Pumpenschläuche von der Rolle gewährleisten ununterbrochene Pumpenschlauchlängen auf handlichen, transportfreundlichen Spulen.
1085.00 € - 3520.00 €
Product Code | Brand | Schlauchgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Schlauchgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
11745248
|
Masterflex™
95687-15 |
15 |
2460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11896713
|
Masterflex™
95687-14 |
14 |
2765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735228
|
Masterflex™
95687-17 |
17 |
3520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735248
|
Masterflex™
95687-18 |
18 |
3150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794999
|
Masterflex™
95687-35 |
35 |
2680.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705009
|
Masterflex™
95687-36 |
36 |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11806723
|
Masterflex™
95687-16 |
16 |
2870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11816723
|
Masterflex™
95687-24 |
24 |
3310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Specifications
Pumpenschlauch | |
Ja |