Learn More
Saint Gobain Life Sciences 7,5M SCHLAUCH PHARMED 6,4X12,8MM .
Artikelnummer. 11985394
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
19 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11985394 6.4 mm 12.7 mm 7.50 Meter
12386859 12.7 mm 19 mm 7.50 Meter
2 options
Artikelnummer. 11985394
Marke: Saint Gobain Life Sciences R650846BPT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um den Belastungen durch peristaltische Pumpvorgänge standzuhalten und gleichzeitig die für empfindliche Anwendungen erforderliche Oberfläche für biokompatible Flüssigkeiten zu bieten. Die Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT-Schläuche sind weniger durchlässig für Gase und Dämpfe als Silikonschläuche.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, FDA, NSA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24.6 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -75 °C
Farbe Cremefarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche