Learn More
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Schläuche
Artikelnummer. 12386859
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
19 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12386859 12.7 mm 19 mm 7.50 Meter
11985394 6.4 mm 12.7 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12386859 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. R651646BPT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PharMed™ BPT Schläuche für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 10993, USP Klasse VI, FDA, NSA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24.6 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -75 °C
Farbe Creme
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche