Learn More
Cytiva PhastGel™ Fertiggele
Artikelnummer. 11798468 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11798468 10 Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11798468 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17067901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Trennungsbereich: 20 bis 60 Mr; Trennungstyp: Denaturierend, nativ
  • Wählen Sie aus homogenen und gradienten Polyacrylamid-Gelen
  • Trennen Sie Proteine und Peptide auf denaturierenden, nativen und isoelektrischen Fokussiergelen
  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Reproduzierbarkeit mit vorgefertigten Gelen mit nativen oder denaturierenden Pufferstreifen und Färbekits, Pufferstreifen und Färbekits
  • Erzielen Sie mit gebrauchsfertigen Silber-Färbekits eine Nachweisempfindlichkeit, die mit der von Radioisotopen vergleichbar ist
  • Die Gele werden auf eine Kunststofffolie gegossen, um das Handling zu erleichtern
  • PhastGel homogene Gele
    • Lieferbar in7.5 %igem, 12.5 %igem und 20 %igem Polyacrylamid mit Sammelgel, womit Flexibilität bei der Trennung gewährleistet ist und die Auflösung zwischen Proteinen innerhalb eines engen MW-Bereichs erweitert wird
    • Es ist auch ein PhastGel mit hoher Dichte (20 %) erhältlich, das PEG enthält, um Trennungen unterhalb der Mr 20000 zu optimieren, wodurch die Auflösung erhöht wird
    PhastGel homogene Gele
    • Erhältlich in Konzentrationsgradienten von 4 bis 15 %, ,10-15 % und 8 bis 25 % mit Sammelgel zur Trennung komplexer Gemische, wodurch eine gute Gesamtübersicht über die Gesamtzusammensetzung innerhalb einer Probe geboten wird
  • PhastGel IEF-Gele
    • Homogene Gele in pH-Bereichen von3-9, 5-8 und 4-6.5 für die Trennung von Proteinen durch isoelektrischen Punkt
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Siedepunkt 125 °C
    Kassettenmaterial Polyester
    Beschreibung PhastGel Homogen – Hohe Dichte
    Gelanteil (%) 7,5%
    Gel Thickness 0,45 mm
    Geltyp Tris-Acetat, plus Ethylenglycol
    Trennung von Protein
    Trennbereich 20 bis 60 Mr
    Trennverfahren Denaturierend, nativ
    Zusammensetzung Hohe Dichte, 20 % Polyacrylamid, 30 % Ethylenglykol
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für die Analyse und Charakterisierung von natürlich vorkommenden Peptiden verwendet. Entwicklung und Überwachung von chromatographischen Aufreinigungsschemata. Qualitätskontrolle synthetisierter Peptide. Bewertung der Proteinverdauung. Entwickelt zur Trennung von Peptiden und
    Material GelBond Polyester-Film
    Schmelztemperatur 82 °C bis 86 °C
    Menge 10 Packung
    Stapelzone 7.5 % T/2 % C
    Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C
    Dicke (angloamerikanisch) 0.017 Zoll
    Länge (metrisch) 50 mm
    Länge (metrisch) Gel 4,3 cm
    Breite (angloamerikanisch) 61 cm (1,9 in.)
    Breite (angloamerikanisch) Gel 1.9 Zoll
    Breite (metrisch) 50 mm
    Breite (metrisch) Gel 5,0 cm
    Höhe (angloamerikanisch) 1.69 Zoll
    Höhe (metrisch) 4,3 cm
    Produkttyp Seite Homogen
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Akute Toxizität Kategorie 4
    • Keimzellmutagenität Kategorie 1
    • Karzinogenität Kategorie 1