Learn More
Phellodendrine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30424689
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424689 10 mg
30422975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29456510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104112-82-5
Summenformel C20H24ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 377.87
Synonym (7S-cis)5,8,13,13a-Tetrahydro-2,11-dihydroxy-3,10-dimethoxy-7-methyl-6H-Dibenzo[a,g]quinolizinium Chloride,
IUPAC-Name (7S,13aS)-3,10-dimethoxy-7-methyl-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium-2,11-diol;chloride
SMILES [Cl-].COc1cc2CC[N@@+]3(C)Cc4cc(OC)c(O)cc4C[C@H]3c2cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phellodendrine Chloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21-;/m0./s1
Formelmasse 377.1394