Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenanthrene |
| Namenshinweis | 98+% |
| Schmelzpunkt | 95°C to 101°C |
| Farbe | Weiß bis grau |
| Dichte | 1.0630g/mL |
| Siedepunkt | 336°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 g |
| Show More |