Learn More
Phenanthrenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-180813
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
84-11-7
C14H8O2
208.22
MFCD00001163
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
6763
CHEBI:37454
Phenanthren-9,10-dion
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
84-11-7
C14H8O2
208.22
MFCD00001163
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
6763
CHEBI:37454
Phenanthren-9,10-dion
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenanthrenequinone
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 201°C to 211°C
Farbe Braun-Orange
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 245°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 07, 796
Fieser 01,827; 02,317
Merck Index 15, 7327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in benzene,ether and hot alchol
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenanthrenequinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.