Learn More
Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole |
| CAS | 158690-51-8 |
| Summenformel | C14H8S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole Ring Parent |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H8S2/c1-2-5-10-9(4-1)8-13-14-11(10)6-3-7-12(14)15-16-13/h1-8H |
| SMILES | S1Sc2cc3ccccc3c4cccc1c24 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.34 |
| Formelmasse | 240.0067 |