missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenformin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30423427
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423427 10 g -
30423794 5 g 5 Gramm
30410304 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29690010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 834-28-6
Summenformel C10 H15 N5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 241.72
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(2-Phenylethyl)biguanide hydrochloride, 1-Phenethylbiguanide hydrochloride, 1-β-Phenylethylbiguanide hydrochloride, Azucaps, DBI-TD, Debeone DT, Debinyl, Dibein, Dipar, Feguanide, Glucopostin, Insoral, Lentobetic, Meltrol, N-Phenethylbiguanide hydrochloride, Normoglucina, N'-β-Phenylethylbiguanide-hydrochloride, Phenethylbiguanide hydrochloride, Phenformin hydrochloride, α-Phenethylbiguanide hydrochloride
IUPAC-Name 1-carbamimidoyl-3-(2-phenylethyl)guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenformin Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
Formelmasse 241.1094
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.