Learn More
Phenol, 99.5 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491997
29.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Molekularbiologie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis UnStabilized
CAS 108-95-2
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.071 g/mL
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 79°C (175°F)
Geruch Sweet
Summenformel C6H6O
MDL-Nummer MFCD00002143
Menge 100 g
UN-Nummer UN1671
Beilstein 969616
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,7241
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in water (8.4% @ 20°C),alcohol,ether,chloroform,ethyl acetate,toluene,and glycerol.
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name phenol
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Feststoff aus Schmelzmasse