Learn More
Phenol, ACS, 99+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050000
29.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
Phenol
OC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
Phenol
OC1=CC=CC=C1
Phenol is used as a precursor for cyclohexanone, plastics, nonionic detergents and pharmaceutical drugs like aspirin. It acts as an anesthetic in chloraseptic. It reacts with acetone to get bisphenol-A which is used in the synthesis of poly carbonates and epoxide resins. It is also used in the manufacture of synthetic resins, dyes, pharmaceuticals, synthetic tanning agents, perfumes, lubricating oils and solvents. In molecular biology, it is used in the extraction of nucleic acid from tissues by using the liquid/liquid phenol-chloroform extraction technique. It is an active component of paint strippers which are used for the removal of epoxy and polyurethane. It is also used in the preparation of cosmetics, hair colors and skin lightening preparations. In the field of medicine, its spray is useful in helping sore throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Dichte 1.071 g/mL
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 79°C (175°F)
Geruch Sweet
Menge 100 g
UN-Nummer UN1671
Beilstein 969616
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,7241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,chloroform,ether,benzene,glycerol,acetone,carbon disulfide and aqueous alkali hydroxides.
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin