missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Phenol:Chloroform gesättigte Lösung

Dies ist eine gebrauchsfertige gesättigte Lösung aus Phenol und Chloroform, die für die Extraktion und Aufreinigung von DNA geeignet ist. Diese Lösung wird mit pH6.7 geliefert, und eine Flasche alkalischer Puffer ist im Lieferumfang enthalten, um den pH-Wert bei Bedarf auf 8.0 einzustellen. 1: 1 Lösung

Marke:  MP Biomedicals™ 04802521

Weitere Details : CAS : 108-95-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II

Artikelnummer. 11411602

  • 326.00 € / 400 Milliliter

Verfügbar ab
18-11-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Bequemer und sicherer als die Herstellung von Phenollösungen aus Kristallen.
  • Vorgemische
  • Gebrauchsfertige Lösung
Spezifikation

Spezifikation

Phenol:Chloroform gesättigte Lösung
400 ml
Videos
Dokumentation