Learn More
Phenol-d1, 95 % (Isotopen)
Catalog Number p-7033903
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1003-66-3
C6H5DO
95.12
MFCD01075468
ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
12205409
Deuteriooxybenzol
[2H]OC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1003-66-3
C6H5DO
95.12
MFCD01075468
ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
12205409
Deuteriooxybenzol
[2H]OC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenol-d1
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.082
Empfindlichkeit Air and Light
Menge 1 g
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Siedepunkt 182°C
UN-Nummer UN1671
Formelmasse 95.12
Reinheit (%) 95%