missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenol Gelöste Kristalle, SLR, Reinst, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073386
34.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
Phenol
OC1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
Phenol
OC1=CC=CC=C1

Phenol-unabhängige Kristalle, SLR, Extra Pure

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 6
Siedepunkt 182°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Viskosität 3.437 mPaS (50°C)
Formelmasse 94.11g/mol
Dampfdruck 0.4mbar at 20°C
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'