Learn More
Phenol, Quarzkristalle, weiß, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker ™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Stahlkanne
Beschreibung
- Für die Extraktion von Nukleinsäuren und molekularbiologische Anwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | 79.00 °C |
Verpackung | Stahlkanne |
Menge | 100 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.06 kg |
Formelmasse | 94.11 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Physikalische Form | Verschmolzenes Kristall |