Learn More
Phenol-Indo-2,6-Dichlorphenol-Natriumsalz, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497450 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10497450 1 g 1 Gramm
10305860 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497450 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/2390/43
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Phenol-indo-2,6-dichlorphenol Natriumsalz, rein, Fisher Chemical, Menge:5 g, CAS:620-45-1, grün, Summenformel:C12H6Cl2NNaO2, Molekulargewicht:290,075, Verpackung:Glasgefäß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-45-1
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 g
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat
Formelmasse 325.9701g/mol
Verpackung Glasgefäß