Learn More
Phenol-Indo-2,6-Dichlorphenol-Natriumsalz, Pure, Tabletten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 Tablets
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
20 Tabletten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10040300 20 Tablets Bernsteinfarbene Glasflasche 20 Tabletten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10040300 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/2392/82
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 620-45-1
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 20 Tablets
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
MDL-Nummer MFCD00150014
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
InChI-Schlüssel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
Formelmasse 325.9701g/mol