Learn More
Phenol-OD, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenol-OD |
| CAS | 1003-66-3 |
| Summenformel | C6 D H5 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | deuteriooxybenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 95.117 |
| Formelmasse | 95.048 g/mol |
| Mehr anzeigen |