Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein-disulfat-Trikaliumsalz-Trihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11401247
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11401247 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B24198.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-16-5
Summenformel C20H13K3O11S2
Molekulargewicht (g/mol) 610.73
MDL-Nummer MFCD00150194
InChI-Schlüssel PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
Synonym phenolphthalein disulfate potassium salt, phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
PubChem CID 129893851
SMILES [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-[Hydroxy-bis(4-sulfooxyphenyl)methyl]benzoesäure;kalium
Formelmasse 610.75 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%