Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein-Disulfat, Trikalium-Salz-Trihydrat, 98 %
Product Code. 10403171 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10403171 5 g Glasflasche 5 Gramm
10210041 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10403171 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 417220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-16-5
Summenformel C20H13K3O11S2
Molekulargewicht (g/mol) 610.73
MDL-Nummer MFCD00150194
InChI-Schlüssel PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 129893851
SMILES [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate
Schmelzpunkt 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name tripotassium 2-{hydroxybis[4-(sulfonatooxy)phenyl]methyl}benzoate
Formelmasse 664.78
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver