Learn More
Phenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510518
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
122-59-8
C8H8O3
152.15
MFCD00004296
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
19188
CHEBI:8075
2-Phenoxyessigsäure
OC(=O)COC1=CC=CC=C1
122-59-8
C8H8O3
152.15
MFCD00004296
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
19188
CHEBI:8075
2-Phenoxyessigsäure
OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 98.0°C to 101.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Acid)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OCH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Merck Index 15,7366
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Granulatpulver, Granulat oder geprillt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenoxyacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.