missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phentolaminmesilat EP Verunreinigung A (als Oxalat), Mikromol™

Artikelnummer. 30049627
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049627 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049627 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1310.040025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Phentolaminmesilat EP Verunreinigung A (als Oxalat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate
CAS 2724727-53-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H21 N3 O2 . C2 H2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phentolamine Mesilate Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)amino]acetamide Oxalate, Phentolamine Mesilate Impurity A as Oxalate, Phentolamine Impurity A as Oxalate
InChI-Formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMILES Cc1ccc(cc1)N(CC(=O)NCCN)c2cccc(O)c2.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name N-(2-Aminoethyl)-2-(N-(3-hydroxyphenyl)-4-methylanilino)acetamid;Oxalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 389.4
Menge 25 mg
Formelmasse 389.1587 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.