Learn More
Phenyl-2-pyridylketoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyl 2-pyridyl ketoxime |
CAS | 1826-28-4 |
Schmelzpunkt | 154.0°C to 156.0°C |
Farbe | Rosa |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C12H10N2O |
MDL-Nummer | MFCD00006310 |
Menge | 5 g |