Learn More
Phenyl(2-pyridyl)methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30459931
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459931 4 x 25 mg -
30049172 25 mg 25 Milligramm
17963326 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459931 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0101.0900254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenyl(2-pyridyl)methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl(2-pyridyl)methanol
CAS 14159-57-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenyl(2-pyridyl)methanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym NSC 241060, Phenyl(2-pyridinyl)methanol, Phenyl(2-pyridyl)methanol, Phenyl-2-pyridylcarbinol, alpha-Phenyl-2-pyridinemethanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine, (+/-)-2-Pyridylphenylmethanol, 2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,12,14H
Lösungstyp Neat
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 185.0841 g/mol