Learn More
Phenyl-4-Methoxybenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 4181-97-9 |
| Summenformel | C14 H12 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxybenzoic Acid Phenyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-16-12-9-7-11(8-10-12)14(15)17-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Phenyl-4-methoxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.24 |
| Formelmasse | 228.0786 |