Learn More
Phenyl(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 97 %
Marke:  Maybridge SEW04290EA
Weitere Details : CAS : 25519-80-6 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014322
  • 201.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
25519-80-6
225.716
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid
C12H16ClNO
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
2724437
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
10g
97%
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
225.716
225.72
Bernsteinfarbene Glasflasche
25519-80-6
C12H16ClNO
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid
2724437
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation