Learn More
Phenyl(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 97 %
26.72 € - 335.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 25519-80-6
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.716
InChI-Schlüssel NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC-Name Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10417692
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
SEW04290DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
26.72 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10014322
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
SEW04290EA
10g Bernsteinfarbene Glasflasche
201.00 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10462464
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
SEW04290EB
25g Bernsteinfarbene Glasflasche
335.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
25519-80-6
225.716
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;hydrochlorid
C12H16ClNO
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
2724437
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
1g
97%
4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
225.716
225.72
Bernsteinfarbene Glasflasche
25519-80-6
C12H16ClNO
NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;hydrochlorid
2724437
97%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)