Learn More
Phenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026528
24.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-79-2
C8H8O2
136.15
MFCD00008699
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
31229
CHEBI:8082
Phenylacetat
CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-79-2
C8H8O2
136.15
MFCD00008699
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
31229
CHEBI:8082
Phenylacetat
CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Phenyl acetate levels in urine are marker for the diagnosis of some forms of unipolar major depressive disorders. It undergoes Fries rearrangement to form a mixture of o- and p-hydroxyacetophenones which are useful intermediates in manufacture of pharmaceuticals. It is a metabolite of Phenylbutyrate (PB), useful in the treatment of neuroblastoma and lung cancer. An odorant found in strawberries, passion fruit and black tea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich (4 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl acetate
Dichte 1.075
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.502
Menge 250 g
Beilstein 636458
Merck Index 14,7267
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4g/L at 20°C).
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%