missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenyl-beta-D-galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11471690
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471690 1 g -
11481690 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11471690 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27028.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2818-58-8
Summenformel C12H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 256.254
MDL-Nummer MFCD00063258
InChI-Schlüssel NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Synonym phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Phenoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenyl beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 1 g
Beilstein 87518
Optische Drehung −42° (c=2 in Water)
Formelmasse 256.25
Reinheit (%) 99%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.