missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylcarbamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Phenyl carbamate, is used as various phenyl carbamate esters derived from amino acids, a dipeptide and amino acid esters and amides were prepared and assessed as potential prodrugs with the aim of protecting phenolic drugs against first-pass metabolism following per oral administration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylcarbamat findet Anwendung in Form von verschiedenen aus Aminosäuren abgeleiteten Phenylcarbamatestern, ein Dipeptid und Aminosäureester sowie Amide wurden als potenzielle Prodrugs hergestellt und bewertet mit dem Ziel, phenolische Arzneimittel gegen den First-Pass-Metabolismus nach der oralen Verabreichung zu schützen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Phenylcarbamat findet Anwendung in Form von verschiedenen aus Aminosäuren abgeleiteten Phenylcarbamatestern, ein Dipeptid und Aminosäureester sowie Amide wurden als potenzielle Prodrugs hergestellt und bewertet mit dem Ziel, phenolische Arzneimittel gegen den First-Pass-Metabolismus nach der oralen Verabreichung zu schützen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyl carbamate |
Schmelzpunkt | 149°C to 152°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2042627 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 137.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'