Learn More
Phenylchloroformin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510017
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1885-14-9
C7H5ClO2
156.57
MFCD00000637
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
15891
phenyl carbonochloridate
ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1885-14-9
C7H5ClO2
156.57
MFCD00000637
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
phenyl chloroformate, chloroformic acid phenyl ester, phenyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, phenyl ester, phenoxycarbonyl chloride, formic acid, chloro-, phenyl ester, fenylester kyseliny chlormravenci, phenylchloroformate, unii-6tnd0d6d3y, 6tnd0d6d3y
15891
phenyl carbonochloridate
ClC(=O)OC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl chloroformate
Schmelzpunkt -28.0°C
Dichte 1.2440g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 189.0°C (1013.0 mbar)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2C6H5
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.244
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Viskosität 1.86 mPa.s (20°C)
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.