Learn More
Phenyl-d5-tin Trichloride, TRC
Artikelnummer. 30425712
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425712 5 mg 5 Milligramm
30423675 50 mg -
30427594 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30425712 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3996045MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6 D5 Sn . 3 Cl
Molekulargewicht (g/mol) 307.204
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)tin(3+);trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])c([Sn+3])c([2H])c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl-d5-tin Trichloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3/i1D,2D,3D,4D,5D;;;;
Formelmasse 306.879