Learn More
Phenyl p-tolylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043857
47.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
640-57-3
C13H12O2S
232.297
MFCD00025038
YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene
69497
1-(benzolsulfonyl)-4-methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
640-57-3
C13H12O2S
232.297
MFCD00025038
YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene
69497
1-(benzolsulfonyl)-4-methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Geruch Odorless
Menge 10 g
Beilstein 1872872
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%