Learn More
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil-desaktivierte Kapillarsäule
Artikelnummer. 10145131 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10145131 10 m 0,25 mm 1 Stück
10378491 25 m 0,25 mm 1 Stück
10092891 10 m 0,32 mm 1 Stück
10641302 25 m 0,32 mm 1 Stück
10134991 10 m 0,53 mm 1 Stück
10276511 25 m 0,53 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10145131 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 723108.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ Deaktivierte Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präparation von Kapillarsäulenanalyse
Temperaturbereich 320 °C
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1