Learn More
Phenyltrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025678
16.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
500-73-2
C8H5F3O2
190.121
MFCD00039232
DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
68143
Phenyl-2,2,2-trifluoracetat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
500-73-2
C8H5F3O2
190.121
MFCD00039232
DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
68143
Phenyl-2,2,2-trifluoracetat
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenyl trifluoroacetate
Dichte 1.276
Siedepunkt 146°C to 147°C
Flammpunkt 52°C (127°F)
Brechungsindex 1.423
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 98%