Learn More
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024309
19.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
101-48-4
C10H14O2
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-Dimethoxyethylbenzol
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
101-48-4
C10H14O2
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-Dimethoxyethylbenzol
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Dichte 1.004
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 100 g
Beilstein 879360
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%