Learn More
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
Namenshinweis | 98% |
Azidität | 1mg KOH/g max. |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0040g/mL |
Siedepunkt | 219°C to 221°C (754.0 mmHg) |
Flammpunkt | 83°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |