Learn More
Phenylacetylen, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacetylen wird durch Reduktion mit Lindlar-Katalysator an die Styrol-Vorbereitung beteiligt. Wird zur Untersuchung des Mechanismus der Palladium-katalysierten Phenylacetylen-Oxidations-Carbonylierungsreaktion verwendet. Wird auch im Polymerisationsprozess zur Herstellung von Polyphenylacetylen verwendet, nämlich 1,2,4-Triphenylbenzol und 1,3,5-Triphenylbenzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Halogenen, Alkalimetallen und Oxidationsmitteln.
Phenylacetylen wird durch Reduktion mit Lindlar-Katalysator an die Styrol-Vorbereitung beteiligt. Wird zur Untersuchung des Mechanismus der Palladium-katalysierten Phenylacetylen-Oxidations-Carbonylierungsreaktion verwendet. Wird auch im Polymerisationsprozess zur Herstellung von Polyphenylacetylen verwendet, nämlich 1,2,4-Triphenylbenzol und 1,3,5-Triphenylbenzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Halogenen, Alkalimetallen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylacetylene |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 0.93 |
Siedepunkt | 142°C to 144°C |
Flammpunkt | 27°C (81°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 605461 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenylacetylene
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethynyl-benzene