Learn More
Alfa Aesar™ Phenylarsinoxid, 97 %
22.80 € - 277.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 637-03-6
Summenformel C6H5AsO
Molekulargewicht (g/mol) 168.03
MDL-Nummer MFCD00001990
InChI-Schlüssel BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC-Name Arsorosobenzol
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11407656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A14674.03
1g
22.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11417656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A14674.06
5g
64.90 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11427656
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A14674.14
25g
277.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Phenylarsinoxid wird als Geflügelkokzidiostatikum in der Veterinärmedizin verwendet. Kommt auch in einem membrandurchlässigen Protein-Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Chloroform, Benzol, Ether, Ethanol, 50:50 Dimethylsulfoxid:1 Mol Salzsäure (3.0 mg/ml) und Toluol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
637-03-6
168.03
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
4778
Arsorosobenzol
C6H5AsO
MFCD00001990
phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
CHEBI:75253
O=[As]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Phenylarsine oxide
1g
C6H5AsO
UN3465
14,6949
Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
O=[As]C1=CC=CC=C1
168.03
CHEBI:75253
97%
140°C to 160°C
637-03-6
MFCD00001990
2935227
phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Arsorosobenzol
4778
168.03