Learn More
Phenylboronsäure-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylboronic Acid-d5 |
| CAS | 215527-70-1 |
| Summenformel | C6H2D5BO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | B-Phenylboronic Acid-d5, Dihydroxyphenylborane-d5, NSC 66487-d5, Phenylboric Acid-d5, Phenylboronic Acid-d5, Phenyldihydroxyborane-d5, B-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)boronic Acid, Phenyl-d5-boronic Acid, (Pentadeuterophenyl)boronic Acid, (Perdeuterophenyl)boronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OB(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.96 |
| Formelmasse | 127.0853 |