Learn More
Phenylephrin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylephrine |
| CAS | 59-42-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenylephrine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H13 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1 |
| Mehr anzeigen |