Learn More
Phenylethyl-3,4-dihydroxycinnamat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042113
89.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104594-70-9
C17H16O4
284.31
MFCD00866470
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
caffeic acid phenethyl ester, phenethyl caffeate, cape, capeee, phenethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, phenylethyl caffeate, unii-g960r9s5sk, caffeic acid phenylethyl ester, 2-phenylethyl caffeate, caffeic acid 2-phenylethyl ester
5281787
CHEBI:8062
2-phenylethyl (2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
OC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC2=CC=CC=C2)C=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104594-70-9
C17H16O4
284.31
MFCD00866470
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
caffeic acid phenethyl ester, phenethyl caffeate, cape, capeee, phenethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, phenylethyl caffeate, unii-g960r9s5sk, caffeic acid phenylethyl ester, 2-phenylethyl caffeate, caffeic acid 2-phenylethyl ester
5281787
CHEBI:8062
2-phenylethyl (2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
OC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC2=CC=CC=C2)C=C1O
Inhibitor der Protein-Tyrosin-Kinase und ist zytotoxisch für Krebszelllinien
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate is a potent and specific inhibitor of nuclear transcription factor, NF-κB, activation. It has been shown to significantly suppress the lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism during inflammation. It inhibits HIV-1 integrase and also inhibits proliferation of transformed cells. It induces apoptosis in transformed fibroblasts, and interferes with EGF signal transduction affecting both protein kinase C and ornithine decarboxylase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylethyl-3,4-dihydroxycinnamat ist ein potenter und spezifischer Inhibitor der Aktivierung des nuklearen Transkriptionsfaktors NF-κB,. Es hat sich gezeigt, dass es den Lipoxygenaseweg des Arachidonsäure-Metabolismus während einer Entzündung signifikant unterdrückt. Hemmt die HIV-1-Integrase und hemmt auch die Proliferation transformierter Zellen. Induziert Apoptose in transformierten Fibroblasten und beeinträchtigt die EGF-Signaltransduktion, die sowohl die Aktivität der Proteinkinase C als auch der Ornithin-Decarboxylase beeinflusst.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat bei 50 mg/ml. Löslich in DMSO und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate
Schmelzpunkt 127°C to 129°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate at 50mg/ml; Soluble in DMSO and ethanol.
Formelmasse 284.31
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver