Learn More
Phenylmalonsäure-Mono-5-indanylester, TRC
Artikelnummer. 30413503
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413503 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP338340250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmalonic Acid Mono-5-indanyl Ester
CAS 27932-00-9
Summenformel C18H16O4
Menge 250 mg
Synonym 5-Indanol Hydrogen Phenylmalonate, Phenylpropanedioic Acid mono(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl) Ester, 2-Phenylpropanedioic Acid 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C18H16O4/c19-17(20)16(13-5-2-1-3-6-13)18(21)22-15-10-9-12-7-4-8-14(12)11-15/h1-3,5-6,9-11,16H,4,7-8H2,(H,19,20)
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)C(OC2=CC=C3C(CCC3)=C2)=O)O
IUPAC-Name 3-((2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)oxy)-3-oxo-2-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
Formelmasse 296.1